5,6-Dibromo-2-pyridinamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,6-Dibromopyridin-2-amine
OR301215-5G
APOSOR301215-5GEA 140 EUR
APOSOR301215-5G
5,6-Dibromo-2-pyridinamine 97%
5,6-Dibromo-2-pyridinamine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,907 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234045
Núm. CAS: 89284-11-7