2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301218-100MG OR301218-1G OR301218-250MG
APOSOR301218-100MGEA 122 EUR
APOSOR301218-100MG APOSOR301218-1G APOSOR301218-250MG
2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine 96%
2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₇H₃Cl₂N₃
MW: 200,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699461
Núm. CAS: 908240-50-6