2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-iodopyridin-2-amine
OR301226-5G
APOSOR301226-5GEA 63.8 EUR
APOSOR301226-5G
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine
Formula: C₅H₄BrIN₂
MW: 298,907 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272065
Núm. CAS: 697300-73-5