4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromothiazole-2-carboxylic acid
OR301250-1G OR301250-5G
APOSOR301250-1GEA 71.2 EUR
APOSOR301250-1G APOSOR301250-5G
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formula: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,033 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09701413
Núm. CAS: 88982-82-5