5-Bromo-4-chloro-2-methoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301297-1G
APOSOR301297-1GEA 59.6 EUR
APOSOR301297-1G
5-Bromo-4-chloro-2-methoxypyridine 98%
5-Bromo-4-chloro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₅BrClNO
MW: 222,467 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17014994
Núm. CAS: 851607-27-7