4-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301330-1G OR301330-5G
APOSOR301330-1GEA 0 EUR
APOSOR301330-1G APOSOR301330-5G
4-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
4-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
Formula: C₃H₂BrN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501602
Núm. CAS: 6963-65-1