Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)anisole, Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dioate
OR3014-1G OR3014-5G OR3014-250MG
APOSOR3014-1GEA 29 EUR
APOSOR3014-1G APOSOR3014-5G APOSOR3014-250MG
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Formula: C₁₄H₁₈O₅
MW: 266,29 g/mol
Pto. Ebullición: 145…148 °C (1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038965
Núm. CAS: 23197-67-3