7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR301500-1G OR301500-250MG
APOSOR301500-1GEA 203 EUR
APOSOR301500-1G APOSOR301500-250MG
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
MW: 163,645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22421803
Núm. CAS: 1417633-09-0