Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR302059-1G OR302059-5G OR302059-250MG
APOSOR302059-1GEA 282 EUR
APOSOR302059-1G APOSOR302059-5G APOSOR302059-250MG
Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁N₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02691657
Núm. CAS: 91129-95-2