4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-6-chloro-5-methoxypyrimidine
OR302066-5G
APOSOR302066-5GEA 119 EUR
APOSOR302066-5G
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
Formula: C₅H₆ClN₃O
MW: 159,574 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787635
Núm. CAS: 5018-41-7