1-Cyclopropyl-1H-imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR302079-1G OR302079-250MG OR302079-5G
APOSOR302079-1GEA 0 EUR
APOSOR302079-1G APOSOR302079-250MG APOSOR302079-5G
1-Cyclopropyl-1H-imidazole 95%
1-Cyclopropyl-1H-imidazole
Formula: C₆H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690770
Núm. CAS: 135207-17-9