4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Bromopyridin-4-yl)-4-(tert-butoxycarbonyl)piperazine, tert-Butyl 4-(2-bromopyridin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
OR302092-1G OR302092-250MG OR302092-5G
APOSOR302092-1GEA 458 EUR
APOSOR302092-1G APOSOR302092-250MG APOSOR302092-5G
4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
Formula: C₁₄H₂₀BrN₃O₂
MW: 342,231 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18447575
Núm. CAS: 1266118-96-0