4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302095-1G OR302095-500MG
APOSOR302095-1GEA 870 EUR
APOSOR302095-1G APOSOR302095-500MG
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid
Formula: C₈H₃Cl₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17926545
Núm. CAS: 1258298-05-3