9-Bromo-5,6-dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine
Proveedor: Apollo Scientific
OR302123-1G OR302123-250MG
APOSOR302123-1GEA 444 EUR
APOSOR302123-1G APOSOR302123-250MG
9-Bromo-5,6-dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine
9-Bromo-5,6-dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine
Formula: C₁₁H₈BrIN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690733
Núm. CAS: 1282516-69-1