Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302160-1G OR302160-250MG
APOSOR302160-1GEA 331 EUR
APOSOR302160-1G APOSOR302160-250MG
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClN₂O₂
MW: 236.654 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11518957
Núm. CAS: 1092352-52-7