7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR302185-1G OR302185-100MG OR302185-250MG
APOSOR302185-1GEA 748 EUR
APOSOR302185-1G APOSOR302185-100MG APOSOR302185-250MG
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11108759
Núm. CAS: 816449-02-2