4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR302186-1G OR302186-5G
APOSOR302186-1GEA 186 EUR
APOSOR302186-1G APOSOR302186-5G
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-7-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO
Pto. de fusión: 80…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08063187
Núm. CAS: 1070879-27-4