Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Proveedor: Apollo Scientific
OR302190-5G OR302190-1G
APOSOR302190-5GEA 354 EUR
APOSOR302190-5G APOSOR302190-1G
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Formula: C₅H₇BNO₃·Li
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16872059
Núm. CAS: 1393822-96-2