2-Bromo-5-ethylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR302216-1G OR302216-250MG OR302216-5G
APOSOR302216-1GEA 271 EUR
APOSOR302216-1G APOSOR302216-250MG APOSOR302216-5G
2-Bromo-5-ethylpyridine
2-Bromo-5-ethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11869552
Núm. CAS: 19842-08-1