Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR302244-1G OR302244-100MG OR302244-250MG
APOSOR302244-1GEA 201 EUR
APOSOR302244-1G APOSOR302244-100MG APOSOR302244-250MG
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26404011
Núm. CAS: 27124-44-3