4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR302259-1G
OR302259-250MG
APOSOR302259-1GEA
464
EUR
APOSOR302259-1G
APOSOR302259-250MG
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
Formula:
C₁₆H₁₃NO MW: 235,281 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024050 Núm. CAS: 2540-30-9 |