Avanafil
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[(3-Chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-N-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrimidine-5-carboxamide, Avanfil, (S)-4-((3-Chloro-4-methoxybenzyl)amino)-2-(2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl)-N-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrimidine-5-carboxamide
OR302290-1G OR302290-5G
APOSOR302290-1GEA 63.8 EUR
APOSOR302290-1G APOSOR302290-5G
Avanafil
Avanafil
Formula: C₂₃H₂₆ClN₇O₃
MW: 483,951 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11973638
Núm. CAS: 330784-47-9