1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR302320-1G OR302320-250MG
APOSOR302320-1GEA 1160 EUR
APOSOR302320-1G APOSOR302320-250MG
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Formula: C₇H₁₂N₂O·ClH
MW: 176,644 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22581550
Núm. CAS: 1403766-91-5