5-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR302335-100MG OR302335-250MG OR302335-500MG
APOSOR302335-100MGEA 0 EUR
APOSOR302335-100MG APOSOR302335-250MG APOSOR302335-500MG
5-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
5-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₈H₈N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690777
Núm. CAS: 896467-81-5