5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
OR302363-1G OR302363-5G
APOSOR302363-1GEA 94.4 EUR
APOSOR302363-1G APOSOR302363-5G
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124.141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09814480
Núm. CAS: 33630-96-5