2-Methoxyquinolin-6-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR302387-1G OR302387-250MG
APOSOR302387-1GEA 1120 EUR
APOSOR302387-1G APOSOR302387-250MG
2-Methoxyquinolin-6-amine
2-Methoxyquinolin-6-amine
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174.199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12173233
Núm. CAS: 1153800-77-1