1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR302397-100MG OR302397-250MG
APOSOR302397-100MGEA 66.7 EUR
APOSOR302397-100MG APOSOR302397-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₆H₁₁N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09965625
Núm. CAS: 948570-74-9