Thiazolo[5,4-c]pyridine-2-thiol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302398-100MG OR302398-250MG
APOSOR302398-100MGEA 48 EUR
APOSOR302398-100MG APOSOR302398-250MG
Thiazolo[5,4-c]pyridine-2-thiol 97%
Thiazolo[5,4-c]pyridine-2-thiol
Formula: C₆H₄N₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12755950
Núm. CAS: 116990-44-4