5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-4-nitroisoxazol-5-amine, 3-Methyl-4-nitro-1,2-oxazol-5-amine
OR3024-10G OR3024-1G OR3024-5G
APOSOR3024-10GEA 654 EUR
APOSOR3024-10G APOSOR3024-1G APOSOR3024-5G
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Formula: C₄H₅N₃O₃
MW: 143,101 g/mol
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067955
Núm. CAS: 41230-51-7