2-(Piperidin-3-yl)thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR302415-1G OR302415-250MG
APOSOR302415-1GEA 1350 EUR
APOSOR302415-1G APOSOR302415-250MG
2-(Piperidin-3-yl)thiazole 95%
2-(Piperidin-3-yl)thiazole
Formula: C₈H₁₂N₂S
MW: 168.259 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09891523
Núm. CAS: 630121-84-5