3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR302416-1G OR302416-250MG
APOSOR302416-1GEA 944 EUR
APOSOR302416-1G APOSOR302416-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine
Formula: C₇H₁₂N₄
MW: 152.197 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14632032
Núm. CAS: 774511-83-0