9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR302430-1G OR302430-250MG
APOSOR302430-1GEA 364 EUR
APOSOR302430-1G APOSOR302430-250MG
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Formula: C₈H₁₃NO
MW: 139,195 g/mol
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02114721
Núm. CAS: 4390-39-0
UN: 1759
ADR: 8,III