2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302510-1G OR302510-250MG
APOSOR302510-1GEA 168 EUR
APOSOR302510-1G APOSOR302510-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Formula: C₇H₈N₂·2ClH
MW: 193,074 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15144657
Núm. CAS: 6000-50-6