6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR302536-1G OR302536-250MG
APOSOR302536-1GEA 790 EUR
APOSOR302536-1G APOSOR302536-250MG
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
Formula: C₇H₁₁N₃O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06307521
Núm. CAS: 627836-23-1