6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR302537-1G
OR302537-250MG
APOSOR302537-1GEA
273
EUR
APOSOR302537-1G
APOSOR302537-250MG
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Formula:
C₅H₇N₃O₂S Pto. de fusión: 175…177 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07440120 Núm. CAS: 57187-73-2 |