tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302547-1G OR302547-250MG OR302547-5G
APOSOR302547-1GEA 277 EUR
APOSOR302547-1G APOSOR302547-250MG APOSOR302547-5G
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₂
Pto. de fusión: 103…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663960
Núm. CAS: 180079-94-1