2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30258-1G OR30258-5G
APOSOR30258-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30258-1G APOSOR30258-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221462
Núm. CAS: 19102-07-9