7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR302625-100MG OR302625-250MG
APOSOR302625-100MGEA 120 EUR
APOSOR302625-100MG APOSOR302625-250MG
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₇H₆ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265711
Núm. CAS: 957760-15-5