(3aR,6aS)-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302643-1G OR302643-5G
APOSOR302643-1GEA 0 EUR
APOSOR302643-1G APOSOR302643-5G
(3aR,6aS)-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 95+%
(3aR,6aS)-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₃
Pto. de fusión: 70…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18782907
Núm. CAS: 146231-54-1