N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2,3-Dihydro-1-oxo-1H-inden-5-yl)acetamide, 5-Acetamido-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene, 5-(Acetylamino)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
OR30266-1G OR30266-25G OR30266-5G
APOSOR30266-1GEA 69.6 EUR
APOSOR30266-1G APOSOR30266-25G APOSOR30266-5G
N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide 97%
N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Pto. de fusión: 169…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099465
Núm. CAS: 58161-35-6