6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302674-100MG OR302674-250MG
APOSOR302674-100MGEA 105 EUR
APOSOR302674-100MG APOSOR302674-250MG
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Formula: C₁₁H₅BrCl₂N₄
MW: 343.994 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22576475
Núm. CAS: 1227958-56-6