4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR302726-100MG OR302726-250MG
APOSOR302726-100MGEA 120 EUR
APOSOR302726-100MG APOSOR302726-250MG
4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690131
Núm. CAS: 1000342-68-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR