1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
Proveedor: Apollo Scientific
OR302737-1G OR302737-5G
APOSOR302737-1GEA 78.3 EUR
APOSOR302737-1G APOSOR302737-5G
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
Formula: C₆H₅N₃S
MW: 151.189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701424
Núm. CAS: 7239-81-8