Piperidine-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR302758-1G OR302758-5G
APOSOR302758-1GEA 177 EUR
APOSOR302758-1G APOSOR302758-5G
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Piperidine-3-carbonitrile
Formula: C₆H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321091
Núm. CAS: 7492-88-8