1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR302762-1G OR302762-250MG
APOSOR302762-1GEA 1040 EUR
APOSOR302762-1G APOSOR302762-250MG
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₇H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21643803
Núm. CAS: 1257294-05-5