Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303129-1G OR303129-500MG
APOSOR303129-1GEA 270 EUR
APOSOR303129-1G APOSOR303129-500MG
Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14654437
Núm. CAS: 79247-96-4