Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303142-1G OR303142-500MG
APOSOR303142-1GEA 0 EUR
APOSOR303142-1G APOSOR303142-500MG
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₇N₃O₂
Pto. de fusión: 76…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00894965
Núm. CAS: 132144-02-6