6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR303148-1G OR303148-500MG
APOSOR303148-1GEA 538 EUR
APOSOR303148-1G APOSOR303148-500MG
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₈BrNO
MW: 226,07 g/mol
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689160
Núm. CAS: 1420537-63-8