Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303156-1G OR303156-500MG
APOSOR303156-1GEA 538 EUR
APOSOR303156-1G APOSOR303156-500MG
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Formula: C₂₇H₂₃NO₄
MW: 425,476 g/mol
Pto. de fusión: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15071409
Núm. CAS: 112334-42-6