Methyl (3E)-4-(3-chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303158-1G
OR303158-500MG
OR303158-5G
APOSOR303158-1GEA
270
EUR
APOSOR303158-1G
APOSOR303158-500MG
APOSOR303158-5G
Methyl (3E)-4-(3-chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(3-chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formula:
C₁₁H₉ClO₃ MW: 224,64 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22689167 Núm. CAS: 1112238-35-3 |